Learn More
Atago™ Réfractomètre pour vérificateur de liquide de refroidissement de batterie modèle MASTER-BC
Código de producto. 11496168
Cambiar vista
Click to view available options
Scale Range:
1,150 à 1,300, liquide de batterie d20/20
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Scale Range Tamaño de la unidad
11496168 1,150 à 1,300, liquide de batterie d20/20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11496168 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 2931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    116.47€ / 1 pièces
    Économisez 18.53€
    13% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utilisez ce réfractomètre pour une variété d’applications. Le réfractomètre pour vérificateur de liquide de refroidissement de batterie Atago™ modèle MASTER-BC est doté d’une échelle exclusive pour mesurer la densité relative du liquide de batterie et pour vérifier la température de congélation de l’éthylène glycol et du propylène glycol.
  • Pour une utilisation avec des produits chimiques présents dans les mélanges d’antigel dans les automobiles, les catalyseurs thermiques pour les systèmes d’énergie solaire et d’autres applications industrielles
  • MASTER-BC est le modèle qui succède au modèle BC-2E classique
  • L’échelle est graduée en °C
  • Fabriqué en matériau durable adapté aux échantillons salés et acides
Especificaciones
Type Réfractomètre pour liquide de refroidissement de batterie
Scale Range 1,150 à 1,300, liquide de batterie d20/20
Modèle MASTER-BC
Type de balance Température de congélation, liquide de batterie d20/20
À utiliser avec (application) Mesure de la densité relative du liquide de batterie et vérification de la température de congélation de l’éthylène glycol et du propylène glycol qui sont utilisés comme mélange antigel dans les automobiles
Poids (métrique) 90 g
Plage de températures (métrique) Éthylène glycol/propylène glycol entre 0 et -50°C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.