Learn More
Atago™ Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S / MillM
Description
Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S/MillM
Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S/MillM
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre de salinité |
| Scale Range | Salinité 0 à 100, Densité relative comprise entre 1,000 et 1,070 |
| Modèle | MASTER-S / MillM |
| Type de balance | Salinité, gravité spécifique |
| À utiliser avec (application) | Mesure la salinité et la gravité spécifique de l’eau de mer et utilise un nouveau matériau durable contre les échantillons salés |
| Poids (métrique) | 110 g |