Learn More
Atago™ Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S10α
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre de salinité |
| Scale Range | 0 à 10 g/100 g de chlorure de sodium |
| Modèle | MASTER S10α |
| Précision | ±0,2 % entre 10C et 30°C |
| Type de balance | Chlorure de sodium |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour contrôler la concentration d’eau salée, comme dans la cuisson ou le rinçage des fruits de mer |
| Indice IP | IP65 |
| Poids (métrique) | 105 g |