Learn More
Atago™ Réfractomètre de salinité modèle MASTER-S28α
Code produit 11376861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scale Range:
0 à 28 g/100 g de chlorure de sodium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scale Range Conditionnement
11376861 0 à 28 g/100 g de chlorure de sodium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11376861 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    145.59€ / 1 pièces
    Économisez 17.41€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Type Réfractomètre de salinité
Scale Range 0 à 28 g/100 g de chlorure de sodium
Modèle MASTER-S28α
Précision ±0,2 % entre 10C et 30°C
Type de balance Chlorure de sodium
À utiliser avec (application) Contrôle de la concentration d’eau salée. Utilisé pour le rinçage des fruits de mer ou la salinité pendant la cuisson
Poids (métrique) 90 g