Learn More
Greiner Bio-One Plaque de stockage 2ml à 96 puits profonds avec fond conique MASTERBLOCK™
Code produit. 10534821
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Nb par paquet:
1
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10534821
Marque: Greiner Bio-One 780270
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient à la culture de bactéries ou de levures. La plaque de stockage 2 ml à 96 puits profonds avec fond conique Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ convient également au stockage des échantillons.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
  • Résistance aux températures élevées
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Emballage individuel
Type de liaison Anti-fixation
Couleur Transparent
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 à 2,0 ml
Stérilité Non stérile
Volume total (métrique) du puits 2 mL
Type de puits Carré
Exempt de DNase Oui
FCR max. 4800 × g (rotor à godets oscillants)
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Quantité 50/boîte
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Couleur du puits Transparent