Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ Plaque de stockage à fond rond et à puits profond de 96 ml
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Scellable avec films adhésifs et thermoscellant
- Résistance aux températures élevées
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 1 mL |
| Type de puits | Fond rond (puits en U) |
| Nb par paquet | En vrac |
| Quantité | 50/boîte |
| Afficher plus |