Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 - 60 Hz
Code produit 12176640 Tous les produits Eppendorf Produits
Code produit 12176640 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6332000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’Eppendorf Mastercycler nexus permet à l’utilisateur de choisir le consommable qui répond le mieux à ses besoins car il peut accueillir des plaques PCR à 96 puits, des tubes PCR de 0,2 ml, des barrettes de tubes PCR de 0,2 ml et des tubes PCR de 0,5 ml. Outre son extrême flexibilité, l’instrument est extrêmement silencieux et économe en énergie.
Mastercycler™ nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz - Faible encombrement - Bloc universel pour une flexibilité optimale - Notification par e-mail - Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,2°C
Uniformité thermique ≤±0,3°C
Dimensions 41,2 x 25 x 32,1 cm
Capacité 96 tubes PCR de 0,2 ml, 1 plaque PCR (96 puits) ou jusqu’à 71 tubes PCR de 0,5 ml
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Type de produit PCR
Gamme de températures 4°C à 99°C
À utiliser avec (application) PCR standard, PCR rapide, PCR in situ
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur Intuitif
Puissance 540 W
Montée en température max. 3°C/s (mesuré au niveau du bloc)
Nbre de programmes >700
Couvercle chauffant Oui
Poids 10,9 kg
Configurations des blocs Tubes de 0,2 ml, tubes de 0,5 ml, plaque à 96 puits