Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus Gradient
Code produit 12304943 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sans prise R.-U.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12304943 Sans prise R.-U.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12304943 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6331000017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Plage de températures (métrique) 30 à 99°C
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Type de produit Mastercycler Nexus Gradient
Hauteur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Profondeur (métrique) 410 mm
Fréquence 50 à 60 Hz
Vitesse de variation de la température 3deg;C/s
Matériau Aluminium
Gamme de gradients 20°C