Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus GSX1e
Code produit 15188834 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15188834 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15188834 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6347000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Contenu et stockage GB Plug
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Type de produit Mastercycler Nexus GSX1e
Hauteur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Profondeur (métrique) 410 mm
Fréquence 50 à 60 Hz
Vitesse de variation de la température 5°C/s
Matériau Aluminium
Gamme de gradients 20°C