Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus, GX2e, fiche UE
Code produit 15775675 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 64/32 emplacements pour tubes PCR de 0,2 mL ou 24/10 emplacements pour tubes PCR de 0,5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15775675 Capacité : 64/32 emplacements pour tubes PCR de 0,2 mL ou 24/10 emplacements pour tubes PCR de 0,5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15775675 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6338000012
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermocycleur PCR avec capacité à exécuter deux protocoles simultanés et indépendants.
  • Grand bloc pour les grands dosages - petit bloc pour les petits dosages
  • Programmation graphique intuitive
  • Bloc universel pour barrettes, tubes PCR de 0,1 ml, 0,2 ml et 0,5 ml
  • Faible encombrement
  • Gradient en option pour l’optimisation de la PCR
  • Notification par e-mail
  • Le concept flexlid™ permet d’utiliser tous les types de consommables avec un réglage automatique de la hauteur du couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) 37 à 110°C (couvercle), 4 à 99°C (bloc)
Contenu et stockage Prise EU
Dimensions 25 × 41,2 × 33 cm
Capacité Tubes PCR de 64/ 32 × 0,2 ml ou positions pour tubes PCR de 24/ 10 × 0,5 ml
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) PCR standard, optimisation d’une PCR
Interface utilisateur CAN_in/CAN_out, Ethernet
Nbre de programmes > 700 programmes
Couvercle chauffant Oui
Poids 10,5 kg