Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Code produit 15886721 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
X50i
X50r
X50t
Contenu et stockage:
Bloc en aluminium et couvercle sous pression
Bloc en argent
Vitesse de refroidissement max.:
2,3deg;C/s
5deg;C/s
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Contenu et stockage Vitesse de refroidissement max. Conditionnement
15886721 X50t Bloc en aluminium et couvercle sous pression 2,3deg;C/s 1 pièce
15856721 X50i Bloc en argent 5deg;C/s 1 pièce
15876721 X50r Bloc en aluminium et couvercle sous pression 2,3deg;C/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15886721 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6306000010
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Mastercycler™ X50 Eppendorf™ allie avec élégance vitesse, flexibilité et optimisation de la PCR pour les applications de recherche et de standardisation. Tous ces avantages sont à portée de main grâce au nouveau concept d’écran tactile haut
  • Plusieurs blocs au choix, du bloc en argent rapide au bloc à 384 puits
  • Panneau de commande à écran tactile
  • Gradient 2D novateur pour une optimisation moderne de la PCR
  • Le X50 avec écran tactile peut contrôler jusqu’à neuf autres appareils (les cycleurs connectés ne disposent pas d’un panneau de commande à écran tactile)
  • Concept Flexlid™ : Utilisation de divers consommables grâce au réglage automatique de la hauteur du couvercle
  • Faible encombrement
  • PCR rapide
  • Optimisation de la PCR
  • PCR standard
  • Séquençage cyclique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ±0,15 °C
Contenu et stockage Bloc en aluminium et couvercle sous pression
Tension 110 à 230 V
Hauteur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 27,5 cm
Profondeur (métrique) 43 cm
Gamme de températures 4°C à 99°C
Description X50t
Vitesse de refroidissement max. 2,3deg;C/s