Learn More
Eppendorf™ Thermocycleur Mastercycler X50 à 96 puits en aluminium
Code produit 15806731 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
4°C à 99°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
15806731 4°C à 99°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15806731 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6313000018
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermocycleur Eppendorf™ Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l’optimisation de la PCR pour les applications de PCR de recherche et la standardisation pour les applications de PCR de routine. Un nouveau concept d’écran tactile hautement intuitif met tous ces avantages à portée de main.
  • Vitesse de chauffage : 5°C/s
  • Gradient 2D innovant pour une optimisation PCR avancée
  • Précision de la température des blocs : ± 0,15°C
  • Écran LCD tactile
  • L’unité peut contrôler jusqu’à 9 autres unités (les cycleurs connectés n’ont pas d’interface à écran tactile)
  • Concept Flexlid™ : le réglage automatique de la hauteur du couvercle vous permet d’utiliser tous les types de consommables
  • Faible encombrement
  • Garantie de 2 ans
Certifications
Déclaration de conformité
Garantie
garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ±0,15 °C
Contenu et stockage Manuel d’utilisation, certificat d’uniformité et cordon d’alimentation principal avec fiches UE et US
Uniformité thermique Homogénéité du bloc °de 20 °C °à 72 °C ≤ ± °0,2 °C, 95 °C ≤ ±0,3 °C
Dimensions 27,5 × 43 × 33 cm
Capacité 96 récipients PCR de 0,2 ml, 1 plaque PCR de 8 × 12
Tension 110 à 230 V
Type d’affichage Écran tactile
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 13 in
Profondeur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 27,5 cm
Garantie 2 an
Largeur (impériale) 10,8 in
Profondeur (métrique) 43 cm
Gamme de températures 4°C à 99°C
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (métrique) 43 cm
Puissance 850 W
Montée en température max. 5°C/s
Nbre de programmes 1000
Description X50a
Gamme de gradients 1°C à 30°C
Couvercle chauffant 37°C à 110°C
Poids 11,5 kg (25,4 lb)
Configurations des blocs Bloc à 96 puits en aluminium