Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Code produit 15826731 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Prise EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15826731 Prise EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15826731 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6316000019
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le nouveau Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l’optimisation de la PCR pour les applications de PCR de recherche et la standardisation pour les applications de PCR de routine, comme les tests alimentaires, etc. Un nouveau concept d’écran tactile très intuitif met tous ces avantages à portée de main.
  • Taux de chauffage : jusqu’à 10°C/s
  • Vitesse de chauffage : 5°C/s
  • Précision de la température des blocs : ± 0,15°C
  • Gradient 2D innovant pour une optimisation avancée de la PCR
  • X50 avec écran tactile peut contrôler jusqu’à 9 autres unités (les cycleurs connectés n’ont pas d’interface à écran tactile)
  • Bloc de 384 puits
  • Faible encombrement
  • garantie 2 ans
  • Couvercle haute pression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ≤ ±0,2 °C
Plage de températures (métrique) 4 à 99°C
Uniformité thermique ≤ ±0,2 °C
Dimensions 27,5 × 43 × 33 cm
Capacité 384 puits
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile
Type de produit Cycleur PCR
Largeur (métrique) 27,5 cm
Garantie 24 mois
À utiliser avec (application) PCR, incubation, séquençage cyclique
Fréquence 50 à 60 Hz
Longueur (métrique) 43 cm
Interface utilisateur Ethernet, USB
Montée en température max. 5°C/s
Gamme de gradients 1°C à 30°C
Couvercle chauffant 37°C à 110°C
Vitesse 5deg;C/s
Poids 11,5 kg
Configurations des blocs Bloc de 384 puits