Learn More
Eppendorf™ Thermocycleur Mastercycler50X à 96 puits haute pression
Le thermocycleur Eppendorf™ Mastercycler X50 est la synthèse élégante de la vitesse, de la flexibilité et de l’optimisation de la PCR pour les applications de PCR de recherche et la standardisation pour les applications de PCR de routine. Un nouveau concept d’écran tactile hautement intuitif met tous ces avantages à portée de main.
Marque:  Eppendorf™ 6315000015
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15816731
  • 11410.00€ / 1 pièces
Expédition estimée: 08-10-2026
Description
  • Vitesse de chauffage : 5°C/s
  • Gradient 2D innovant pour une optimisation avancée de la PCR
  • Vitesse de chauffage : 5°C/s
  • Précision de la température des blocs : ± 0,15°C
  • Écran LCD tactile
  • L’unité peut contrôler jusqu’à 9 autres unités (les cycleurs connectés n’ont pas d’interface à écran tactile)
  • Couvercle haute pression
  • Faible encombrement
  • garantie 2 ans
Certifications
Déclaration de conformité
Prestations de service
garantie 2 ans