Learn More
Masterflex™ Tête haute performance pour tubulure de précision
Code produit 15797167 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,0018 à 2 800 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15797167 0,0018 à 2 800 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15797167 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7725270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    675.14€ / 1 pièces
    Économisez 34.86€
    4% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
La nouvelle conception entièrement brevetée permet des changements de tubulure plus rapides, une meilleure reproductibilité et une ergonomie accrue.
  • L’occlusion de la tubulure est automatique et optimisée lorsque la tête de pompe est fermée et verrouillée – chargement de la tubulure en 15 secondes ou moins
  • Débits jusqu’à 3400 ml/min avec tubulure de précision haute performance L/S.
  • Pression jusqu’à 150 psi (10,3 bar) avec tubulure de pompe haute pression L/S (HP)
  • Boîtier en nylon renforcé et lit d’occlusion avec ensemble rotor/rouleau en acier inoxydable
  • Modèles avec moteur à entraînement d’arrêt de capteur de verrouillage à tête ouverte lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’elle est utilisée avec des appareils d’entraînement équipés de capteurs)
  • Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe
  • Les têtes de pompe haute performance L/S ne sont pas compatibles avec les appareils d’entraînement de console économique L/S série 07554.
Spécification
Capacité (métrique) Volume par tour :Tubulure L/S 16, 25, 17, 18 - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8, ml
Débit 0,0018 à 2 800 ml/min
À utiliser avec (application) Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe
Hauteur (métrique) Aspiration 8,8 m
Nbre de canaux 1 canal
Nbre de rouleaux Trois rouleaux
Type d’occlusion Fixe
Hauteur totale (métrique) 101 mm
Longueur totale (métrique) 69 mm
Largeur totale (métrique) 146 mm
Gamme de produits Série L/S
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Pression maximale 150 psi
Matériau du coffret Polyamide de nylon armé de verre