Learn More
Masterflex™ Tête haute performance pour tubulure de précision, zone ATEX 2
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- L’occlusion de la tubulure est automatique et optimisée lorsque la tête de pompe est fermée et verrouillée – chargement de la tubulure en 15 secondes ou moins
- Débits jusqu’à 3400 ml/min avec tubulure de précision haute performance L/S.
- Pression jusqu’à 150 psi (10,3 bar) avec tubulure de pompe haute pression L/S (HP)
- Boîtier en nylon renforcé et lit d’occlusion avec ensemble rotor/rouleau en acier inoxydable
- Modèles avec moteur à entraînement d’arrêt de capteur de verrouillage à tête ouverte lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’elle est utilisée avec des appareils d’entraînement équipés de capteurs)
- Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe
- Indice ATEX : Ex II 3 G Ex h IIC T6 Gc
- Les têtes de pompe haute performance L/S ne sont pas compatibles avec les appareils d’entraînement de console économique L/S série 07554.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | Volume par tour :Tubulure L/S 16, 25, 17, 18 - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml |
| Débit | 0,0018 à 2 800 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Compatible avec tous les entraînements L/S 1/10 hp qui acceptent au moins deux têtes de pompe |
| Hauteur (métrique) Aspiration | 8,8 m |
| Nbre de canaux | 1 canal |
| Nbre de rouleaux | Trois rouleaux |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Hauteur totale (métrique) | 101 mm |
| Longueur totale (métrique) | 69 mm |
| Largeur totale (métrique) | 146 mm |
| Show More |