Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompe à console analogique à vitesse variable L/S™
Code produit 11739779
Change view
Click to view available options
Débit:
17 à 1700 ml/min
4.8 à 480 ml/min.
Tête de pompe:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Tête de pompe unitSize
11739779 4.8 à 480 ml/min. L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 1 pièce
11749779 17 à 1700 ml/min L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11739779 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7791610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Personnalisez votre application avec ces entraînements de pompe. L’entraînement de pompe péristaltique en plastique ABS MasterFlex™ L/S™ Easy-Load 3 possède un moteur réversible, un boîtier empilable en plastique ABS anti-éclaboussures et un moteur 1/10 CV pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée.
Personnalisez votre application avec ces entraînements de pompe.L’entraînement de pompe péristaltique en plastique ABS MasterFlex™ L/S™ Easy-Load 3 possède un moteur réversible, un boîtier empilable en plastique ABS anti-éclaboussures et un moteur 1/10 CV pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée.
  • Permet d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe sur le même entraînement pour créer un système de pompe multicanaux
  • L’affichage numérique vous assure un contrôle précis de vos applications de mesure
  • Moteur réversible—Purge de la tubulure avant et après le pompage ; Pompage du liquide dans les deux sens
  • Réglages précis et reproductibles avec affichage LED à 3 chiffres des tr/min
  • Deux façons de contrôler la vitesse, la direction et la commande marche / arrêt—utilisez soit le clavier à membrane, soit la télécommande
  • Les entraînements acceptent neuf types de tête de pompe : Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanaux, hautes performances, cartouche, tubulure en PTFE et membrane en PTFE
  • Comprend un cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m)—115 VCA : Prise standard US ; 230 VCA : Prise CEI 320/CEE22
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 9001:2008
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP33
Débit 4.8 à 480 ml/min.
Motor Speed 600 tr/min
Réversible Oui
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) - 115 VCA : prise standard US ; 230 VCA : prise CEI 320 / CEE 22
Matériau ABS
Modèle L/S Easy-Load 3
Type du moteur 1/10 hp
Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
Longueur totale (métrique) 352,55 mm
Largeur totale (métrique) 210,82 mm
Hauteur totale (métrique) 215,9 mm
Alimentation électrique 1.8/1.2 A, 115/230 VAC, 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Fréquence 50/60