Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ pour tubulure en PTFE
Code produit 11785978 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tête de pompe
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11785978 Tête de pompe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785978 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1087.22€
    1039.34€ / 1 pièces
    Économisez 47.88€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Transfert de liquide contenant de petites particules avec cette tête de pompe. La tête de pompe à tubulure en PTFE rigide Masterflex™ est idéale pour les applications telles que la filtration, l’injection chimique ou l’échantillonnage de haute pureté. Conçu pour les fluides de haute pureté et les solvants organiques agressifs.
  • La tête de pompe en PTFE utilise des ensembles de tubulure en PTFE rigides de 4 ou 6 mm de dia. ext.
  • La tubulure en PTFE est la seule pièce en contact avec des liquides, garantissant la pureté du liquide et une excellente compatibilité chimique
  • Offre une large gamme de débits à des pressions allant jusqu’à 100 psi (6,9 bar)
  • Tête de pompe à six rouleaux avec occlusion réglable
  • Resserrez l’occlusion pour obtenir des pressions plus élevées, desserrez-la pour prolonger la durée de vie de la tubulure.
  • Transfère le liquide contenant de petites particules
  • Compatible avec les entraînements L/S acceptant deux têtes de pompe ou plus (1/10 hp minimum)
  • Pour obtenir de meilleurs résultats, faire fonctionner entre 1 et 300 tr/min
Spécification
Débit 0,06 à 17 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour les fluides de haute pureté et les solvants organiques agressifs
Nbre de rouleaux 6
Type d’occlusion Réglable
Profondeur totale (métrique) 5,7 cm
Hauteur totale (métrique) 12 cm
Largeur totale (métrique) 8,3 cm
Quantité 1 de chaque
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure Tubulure en PTFE rigide
Type Tête de pompe
Vitesse 1 à 300 tr/min