Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ I/P™
Code produit 11755029
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Pression maximale:
20 psi
40 psi
Débit:
0,01 à 8 L/min
0,02 à 13 L/min
De 0,01 à 4 L/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Pression maximale Débit unitSize
11755029 26 40 psi De 0,01 à 4 L/min 1 pièce
11795148 73 40 psi 0,01 à 8 L/min 1 pièce
11847893 82 20 psi 0,02 à 13 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11755029 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642426
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez les performances optimales de la pompe Masterflex™ avec la tubulure C-Flex™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ I/P™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similair
  • Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
  • Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
  • Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
  • Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
  • Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
  • Très faibles niveaux de liaison protéique
  • Scellable à chaud, soudable
  • Résistance accrue aux fluctuations du pH
  • Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Économiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau C-Flex
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Taille de la tubulure 26
Débit De 0,01 à 4 L/min
Tuyau cannelé 1/4 in.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Perméabilité aux gaz Faible
Couleur Blanc opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tube de pompe