Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab
Code produit 13578990
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
24
26
35
82
88
89
Conditionnement:
1 pièce
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
13578990 24 15m
13509000 26 1 pièce
13588990 35 1 pièce
13539000 82 1 pièce
13549000 88 1 pièce
13559000 89 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13578990 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0650924
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire.La tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Tygon E-Lab
Longueur totale (métrique) 1500 cm
À utiliser avec (application) Applications générales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 24
Débit 2,8 à 1700 ml/min.
Tuyau cannelé 1/4 in
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Concluant
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tube de pompe
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.