Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab
Code produit 13588990
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
24
26
35
82
88
89
Conditionnement:
1 pièce
15m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
13588990 35 1 pièce
13578990 24 15m
13509000 26 1 pièce
13539000 82 1 pièce
13549000 88 1 pièce
13559000 89 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13588990 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0650935
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. La tubulure de pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les fluides visqueux.
Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire.La tubulure pour pompe transparente Tygon™ E-Lab est idéale pour les produits chimiques inorganiques et les liquides visqueux.
  • Tubulure transparente pour faciliter le contrôle du débit
  • Résistante au vieillissement, non oxydante
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 7.9┬ámm
Matériau Tygon E-Lab
Diamètre (impériale) externe 1,37 po
Diamètre (métrique) externe 35 mm
Longueur totale (impériale) 49,2 pi
Longueur totale (métrique) 15┬ám
À utiliser avec (application) Applications générales de transfert
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 35
Débit 3,8 à 2300 ml/min.
Tuyau cannelé 3/8 in
Hauteur (métrique) 8.8┬ám
Couleur Concluant
Pression maximale 35 psi
Niveau de vide 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Type de produit Tubulure pour pompe