Learn More
Masterflex™ Tête de pompe de dosage à membrane
Code produit 11885112 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
10 à 100 ml/min.
80 à 800 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11885112 10 à 100 ml/min. 1 pièce
11877903 80 à 800 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11885112 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0709062
Expédition estimée: 07-01-2027
Idéal pour pomper à travers les filtres ou dans les systèmes sous pression. Les têtes de pompe de dosage à membrane Masterflex™ Cole-Parmer™ comprennent des pièces en contact avec des liquides en PTFE et en verre qui contribuent à maintenir la
  • Compatible avec la plupart des entraînements Masterflex L/S
  • Idéal pour pomper à travers les filtres ou dans les systèmes sous pression
  • Le clapet anti-retour côté admission de la pompe maintient l’amorçage pendant deux heures maximu
Spécification
Dimensions (L x l x H) 16,5 x 7,62 x 15,2 cm
Débit 10 à 100 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour pomper à travers les filtres ou dans les systèmes sous pression
Longueur totale (métrique) 16,5 cm
Largeur totale (métrique) 7,62 cm
Quantité 1/boîte
Type Tête de pompe de dosage à membrane
Vitesse 40 à 400 tr/min
Matériau du coffret PTFE