Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PEHD
Description
- Ne nécessite aucun outil pour une installation rapide et facile
- Plage de température de −53° jusqu'à +65 °C
- Offre une très bonne résistance chimique
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
- Disponibles en de nombreuses tailles et formes différentes
- 10/boîte
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| À utiliser avec | Tubulure de 0,1875 po D.I. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -53°C |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Forme | Structuré |
| Comprend | Stérilisation à l’OEt |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65 °C |
| Type de produit | Raccords cannelés |