Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision
Code produit 11842593 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du rotor Conditionnement
11842593 Acier inoxydable 1 pièce
11822593 Acier laminé à froid 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11842593 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7720160
Expédition estimée: 12-11-2026
Obtenez des débits de 0,06 à 2300 ml/min (1 à 600tr/min) grâce à ces têtes de pompe. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
Obtenez des débits de 0,06 à 2300 ml/min (1 à 600tr/min) grâce à ces têtes de pompe. Les têtes de pompe Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pour tubulure de précision sont équipées d’une fonction de rétention automatique pour maintenir la tubulure en place sans ajustement manuel. Chargez simplement la tubulure et démarrez la pompe.
  • Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
  • La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie des tubulures.
  • Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec rotor en acier inoxydable (SS) ou en acier laminé à froid (CRS)—Choisissez CRS pour l’économie ou SS pour une plus durabilité et une plus résistance accrues aux produits chimiques
  • Le modèle 77201-60 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
  • Chaque tête de pompe accepte les tailles de tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 et L/S 18
Spécification
Débit 0,06 à 2300 ml/min.
À utiliser avec (application) Pour tubulure de précision
Comprend Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 15 in de long
Modèle 77201-60
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 4
Type d’occlusion Réglable
Profondeur totale (métrique) 7 cm
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Largeur totale (métrique) 12,7 cm
Quantité 1 de chaque
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Type Tête de pompe Easy-Load II
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Sulfure de polyphénylène