Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique I/P™ à commande de paillasse et entrée/sortie à distance
Code produit 13437109 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
26 000 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13437109 26 000 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13437109 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0759400
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Placez le moteur et le contrôleur dans un endroit pratique avec une conception modulaire
  • Débit de 0,0006 à 26 l/min avec une tubulure I/P — Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe, du nombre de têtes de pompes et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
  • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
  • La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Moteur réversible — Purge de la tubulure avant et après le pompage et pompage du liquide dans les deux sens
  • Moteur puissant permettant d’empiler deux têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Le contrôleur en plastique ABS résistant aux éclaboussures et les boîtiers d’entraînement en acier fini époxy sont de type IP33
Informations sur la commande
FlowRate
Spécification
Alimentation électrique 115/230 VCA, 280 W
Débit 26 000 ml/min
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Hauteur totale (métrique) 16.5 cm
Longueur totale (métrique) 36.2 cm
Largeur totale (métrique) 17.8 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±0.1 %
Puissance 280 W
Vitesse 0,1 à 650 tr/min