Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique à siphon I/P™ à commande murale et entrée/sortie à distance
Code produit 13447109 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,6 à 26 000 mL/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13447109 0,6 à 26 000 mL/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13447109 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0759410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7241.31€
    6742.83€ / 1 pièces
    Économisez 498.48€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Placez le moteur et le contrôleur dans un endroit pratique avec une conception modulaire
  • Débit de 0,0006 à 26 l/min avec une tubulure I/P — Le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe, du nombre de têtes de pompes et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
  • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
  • La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Moteur réversible — Purge de la tubulure avant et après le pompage et pompage du liquide dans les deux sens
  • Moteur puissant permettant d’empiler deux têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Le contrôleur en plastique ABS résistant aux éclaboussures et les boîtiers d’entraînement en acier fini époxy sont de type IP33
Spécification
Description Appareil d’entraînement de lavage modulaire numérique
Débit 0,6 à 26 000 mL/min.
Fréquence 26/60 Hz
Puissance (CV) 0,375 hp
Matériau Aluminium peint (contrôleur), acier/aluminium peint (entraînement)
Modèle Appareil d’entraînement de lavage modulaire numérique Masterflex I/P avec E/S distantes
Type du moteur Réversible
Nbre de têtes de pompe 2
Contrôle de la vitesse Variable
Tension 90/260 VCA
Vitesse 0,1 à 650 tr/min