Learn More
Masterflex™ Tête de pompe I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision
Code produit 15366038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du rotor:
Acier inoxydable
Acier laminé à froid
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du rotor unitSize
15366038 Acier laminé à froid 1 pièce
15376038 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15366038 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7760200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1253.30€
    987.80€ / 1 pièces
    Économisez 265.50€
    21% de réduction
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale. La tête de pompe Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision offre une durée de vie prolongée et des performances améliorées de la tubulur
Accepte plusieurs tailles de tubulure pour une flexibilité maximale.La tête de pompe Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pour tubulure de précision offre une durée de vie prolongée et des performances améliorées de la tubulure.
  • Le remplacement des tubulures et le passage des liquides ne prennent que quelques secondes
  • Les changements de tubulure rapides réduisent les temps d’arrêt
  • La rétention automatique de la tubulure élimine les réglages par l’utilisateur et facilite la configuration
  • L’occlusion réglable vous permet d’optimiser les capacités de pression et d’aspiration ainsi que la durée de vie de la tubulure en ajustant la pression sur la tubulure
  • Le montage à cinq vis garantit une fixation solide de la tête de pompe sur l’entraînement
Spécification
Débit 0.01 à 13 L/min
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Réglable
Hauteur totale (impériale) 7.9 in
Hauteur totale (métrique) 201 mm
Longueur totale (impériale) 3.5 in
Longueur totale (métrique) 89 mm
Largeur totale (impériale) 7.4 in
Largeur totale (métrique) 187 mm
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type de tubulure I/P 26, I/P 73, I/P 82
Type Têtes de pompe I/P Easy-Load
Matériau du rotor Acier laminé à froid
Matériau du coffret Sulfure de polyphénylène