Learn More
Masterflex™ Appareil d’entraînement numérique compatible réseau Masterflex I/P Ethernet/IP
Code produit 15915922 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,0006 à 26 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15915922 0,0006 à 26 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15915922 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7742030
Expédition estimée: 04-01-2027
Les appareils à entraînement numérique de précision incluent une fonction de lavage, une capacité de distribution programmable et des moteurs précis nécessitant peu d’entretien.
  • Peut être utilisé avec deux têtes de pompe I/P Easy-Load empilées Easy-Load ou standard.
  • Les boîtiers sont de type NEMA4 X (IP66) et conviennent au lavage.
  • Boîtier en acier inoxydable 316 résistant avec base en aluminium anodisé.
  • Optimisé avec des possibilités de contrôle à distance Ethernet/IP.
  • L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Affichage continu des performances de la pompe.
  • L’interface pilotée par menus vous permet de sélectionner l’une des sept langues de programmation et d’utilisation.
  • Distribuer par volume en ml, l ou gallons.
  • Distribuer à l’aide d’intervalles, cycles marche/arrêt.
  • Moteur réversible . purge de la tubulure avant et après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens.
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse avec un taux de variation de débit de 6000 à 1.
  • Possibilités de contrôle à distance via un raccord étanche :
    • Contrôle de la vitesse
    • Sens de pompage
    • Marche/arrêt/purge
    • Sortie de tachymètre
Spécification
Précision ±0.1 %
Ampérage 4,5 A
Affichage LCD
Alimentation électrique 90/260 VCA, 4,5 A, 50/60 Hz, 280 w
Débit 0,0006 à 26 L/min.
Puissance (CV) 43532
Indice IP IP66
Comprend Cordon d’alimentation de 6 pi avec prise CEI 320/CEE22
Nbre de têtes de pompe Accepte 2
Type de prise Livré avec ensemble fiche / cordon spécifique au pays
Télécommande E/S à distance :Ethernet/IP, Bluetooth basse consomation, USB, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, démarrage / arrêt, direction et amorçage via la fermeture de contact
Réversible Oui
Capteurs Capteur à tête ouverte
Contrôle de la vitesse Numérique, vitesse variable, ± 0,1 %, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ou 0 - 10 V.
Puissance 280 w
Tension 90/60 VCA
Vitesse 0,1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Acier inoxydable