Learn More
Masterflex™ Pompe modulaire de précision I/P™
Code produit 13487099 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
I/P Entraînement de distribution modulaire
I/P Entraînement de lavage modulaire
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
13487099 I/P Entraînement de lavage modulaire 1 pièce
13477099 I/P Entraînement de distribution modulaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13487099 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7796230
Expédition estimée: 02-02-2027
Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens. Les pompes modulaires de précision Masterflex™ I/P™ vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Conception pour adaptation à des espaces confinés ou difficiles d’ac
  • Idéal pour les applications de mesure et de transfert critiques
  • Ces variateurs modulaires de précision sont dotés de moteurs puissants, d'un affichage de la vitesse et ± Contrôle de vitesse de 0,25 % pour une régulation précise du débit
  • Le boîtier du contrôleur en plastique ABS résistant aux éclaboussures est conforme à la norme IP33 ; le boîtier du disque dur est en acier avec revêtement époxy et conforme à la norme IP33.
  • Moteurs puissants permettant d’empiler deux têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Capacité de contrôle à distance via le connecteur DB9 femelle situé à l'arrière du lecteur
  • Entrée de contrôle de vitesse : 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
  • Sens de rotation de la pompe (CW/CCW) via collecteur ouvert ou fermeture de contact ; Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
  • L’affichage LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
Comprend :
  • 6 pi Cordon d'alimentation (1,8 m) avec IEC Prise 320/CEE22
  • C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 Tube, 10 pi (3 m)
  • Easy-Load Tête de pompe 77602-10
Spécification
Certifications/Conformité CE
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP66
Débit 0,6 à 8 L/min.
Motor Speed 6 à 650 tr/min
Réversible Oui
Comprend I/P Entraînement de lavage modulaire
Matériau Aluminium, acier
Modèle I/P Easy-Load
Type du moteur Entraînement modulaire de lavage de précision avec contrôleur mural
Tête de pompe Tête de pompe I/P Easy-Load 77602-10
Contrôle de la vitesse ±0,25%
Type de tubulure C-Flex ULTRA I/P Tube de 73 in, 10 pieds. (3 m)
Longueur totale (impériale) 17.25 in
Longueur totale (métrique) 43.8/2 cm
Largeur totale (impériale) 7 in
Largeur totale (métrique) 177,8 mm
Hauteur totale (impériale) 6.5 in
Hauteur totale (métrique) 165,1 mm
Alimentation électrique 4.4 A, 115/230 VCA 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Ampérage 4,4 A
Fréquence 50/60 Hz