Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire numérique à siphon I/P™ à commande murale et entrée/sortie à distance
Code produit 13467099 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
19 000 mL/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13467099 19 000 mL/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13467099 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0759130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6621.77€
    4904.66€ / 1 pièces
    Économisez 1717.11€
    25% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Placez le moteur et le contrôleur dans un endroit pratique avec une conception modulaire
  • Débit de 0,04 à 19 l/min avec une tubulure I/P™—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LED affiche les tr/min de la pompe — confirmez le réglage de la vitesse en un coup d’œil
  • Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
  • Le moteur puissant vous permet d’empiler deux tête de pompe pour augmenter le débit tout en offrant une précision de contrôle de la vitesse de ±0,25 %
Informations sur la commande
FlowRate
Spécification
Alimentation électrique 115/230 VCA, 149 W
Débit 19 000 mL/min.
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Hauteur totale (métrique) 15,2 cm
Longueur totale (métrique) 39,5 cm
Largeur totale (métrique) 14,1 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse 0,25%
Puissance 149 w
Vitesse 6 à 650 tr/min