Learn More
Masterflex™ Pompe péristaltique série I/P™
Code produit 14803762 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
8 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
14803762 8 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14803762 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7796420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9715.00€
    9165.09€ / 1 pièces
    Économisez 549.91€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-01-2027
Un système de pompe de process complet avec console numérique Easy-Load™ Tête de pompe pour un transfert et une distribution précis des fluides. Le I/P™ La pompe péristaltique de la série permet des changements de tubulure rapides et sans effort, sans avoir besoin d'outils ni de procédures complexes.
  • Trois modes de distribution
  • Sans entretien, facile à nettoyer
  • L'écran LCD graphique affiche quatre modes de fonctionnement : fonctionnement continu, distribution programmée, distribution de copies et distribution volumétrique ; visualisez en continu les performances de la pompe.
  • L'interface à menus vous permet de choisir parmi sept langues pour la programmation et le fonctionnement.
  • Distribuer en mL
  • La fonction anti-goutte garantit la précision de la distribution
  • Moteur réversible - purge de la tubulure avant et après le pompage, pompage du liquide dans les deux sens
  • moteur sans balais offre ± Précision de régulation de vitesse de 0,1 % avec un rapport de réduction de 6000:1
  • Des moteurs puissants permettent d'empiler deux têtes de pompe avec n'importe quelle configuration de tuyauterie pour des débits accrus et pour des applications multicanaux.
  • Fonctions télécommandées via une connexion étanche
Spécification
Certifications/Conformité CE, cETLus, ISO 1900:2008
Description C-Flex ULTRA
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LCD
Classification du boîtier IP66
Débit 8 l/min
Motor Speed 650 tr/min
Réversible Oui
Puissance (CV) 3/8 hp
Comprend Tubulure de 3 m (10 pi), entraînement 77420-20, tête de pompe C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73, I/P Easy-Load 77601-10
Matériau Acier inoxydable (boîtier)
Longueur totale (impériale) 19,7 in
Longueur totale (métrique) 500,13 mm
Largeur totale (impériale) 11,1 in
Largeur totale (métrique) 282,7 mm
Hauteur totale (impériale) 12,9 in
Hauteur totale (métrique) 327,15 mm
Tension 115/230 VCA