Learn More
Masterflex™ Entraînement sans balais I/P™ avec entrée/sortie à distance
Code produit 11815521 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,2 à 4 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11815521 0,2 à 4 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11815521 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7741100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00€
    4621.20€ / 1 pièces
    Économisez 2518.80€
    35% de réduction
Expédition estimée: 15-09-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les entraînements puissants et nécessitant peu d’entretien sont polyvalents et économiques
  • Débit de 0,2 à 26 l/min avec une tubulure I/P™—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LED indique la vitesse en pourcentage avec une résolution de 1 %
  • Commande de vitesse par potentiomètre trois tours pour des réglages rapides et faciles
  • Contrôlez facilement les fonctions de démarrage/arrêt et de marche arrière via un clavier étanche
Specifications
Certifications/Conformité CE, ISO 9001 :2008
Affichage LED
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 250 W
Débit 0,2 à 4 ml/min
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP 26
Modèle 77411-00
Type du moteur Réversible
Hauteur totale (métrique) 22,9 cm
Longueur totale (métrique) 33,6 cm
Largeur totale (métrique) 25,4 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse 0,25%
Type Entraînement
Puissance 250 w
Tension VAC de 230
Vitesse 33 à 650 tr/min