Learn More
Masterflex™ Entraînement de précision sans balais I/P™
Code produit 11805521 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,2 à 4 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11805521 0,2 à 4 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11805521 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7741010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5356.00€
    3839.55€ / 1 pièces
    Économisez 1516.45€
    28% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces entraînements portables et légers pour vos applications les plus exigeantes. L’entraînement de précision sans balais Masterflex™ I/P™ est polyvalent, économique et ne nécessite que peu d’entretien.
  • Inclut des moteurs robustes sans balais 1⁄3hp qui actionnent jusqu'à deux têtes de pompe avec la plupart des formulations de tubulures
  • Réglez rapidement la vitesse d’entraînement à l’aide du bouton de réglage de la vitesse
  • La vitesse est indiquée sur un écran LED facile à lire, de 5 à 100 % de la vitesse maxi, avec une résolution de 1 %.
  • Le boîtier en acier revêtu d’époxy IP55 offre une excellente protection contre les produits chimiques, l’eau et la poussière
  • Encombrement compact et poignée de transport intégrée, les entraînements légers économisent de l’espace et sont facilement transportables
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 9001 :2008
Affichage LED
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 250 w
Débit 0,2 à 4 ml/min
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP26
Modèle 77410-10
Type du moteur Réversible
Hauteur totale (métrique) 22,9 cm
Longueur totale (métrique) 33,6 cm
Largeur totale (métrique) 25,4 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse 0,25%
Puissance 250 w
Tension 230 VCA
Vitesse 33 à 650 tr/min