Learn More
Masterflex™ Entraînements de console à vitesse variable de précision L/S™
Code produit 11759769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0.06 à 580 ml/min
0.18 à 1700 ml/min
0.36 à 3400 ml/min
Vitesse:
1 à 100 tr/min
3 à 300 tr/min
6 à 600 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Vitesse unitSize
11759769 0.36 à 3400 ml/min 6 à 600 tr/min 1 pièce
11779769 0.06 à 580 ml/min 1 à 100 tr/min 1 pièce
11769769 0.18 à 1700 ml/min 3 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11759769 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0752810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez la précision de la distribution avec cet entraînement numérique. L’entraînement de pompe à vitesse variable et LED numérique Masterflex™ IP 33 assure l’affichage et le contrôle de la vitesse pour une régulation précise du flux, idéale pour les applications de mesure. Empilez 2 ou 4 têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux.
Assurez la précision de la distribution avec cet entraînement numérique. L’entraînement de pompe à vitesse variable et LED numérique Masterflex™ IP33 assure l’affichage et le contrôle de la vitesse pour une régulation précise du flux, idéale pour les applications de mesure. Empilez 2 ou 4 têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux.
Ces entraînements de console analogiques précis sont équipés de moteurs puissants. Le contrôle à distance de la vitesse nécessite le connecteur mâle DB9 07595-45 ou l’ensemble de câbles 07595-47. Utilisez un connecteur à distance pour le contrôle du démarrage / de l’arrêt via la fermeture de contact ou le collecteur ouvert (TTL 5 V) ; contrôlez le démarrage / l’arrêt via la pédale 77595-35 ou la télécommande 07528-80. L’affichage LED à trois chiffres affiche les tr/min du moteur pour que vous puissiez confirmer le réglage de la vitesse en un coup d’œil. Le moteur réversible vous permet de purger la tubulure avant et après le pompage et de pomper les liquides dans les deux sens.
  • Débit de 0,06 à 3 400 ml/min (selon le régime de l’entraînement et la taille de la tubulure)
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
  • Boîtier en plastique ABS empilable et résistant aux éclaboussures ; indice IP33
  • Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB9 à l’arrière de l’entraînement
  • Entrée de commande de vitesse : 4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC
  • Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Têtes de pompe NON incluses avec le moteur
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 9001 : 2000
Affichage Affichage LED numérique
Alimentation électrique 115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W
Débit 0.36 à 3400 ml/min
À utiliser avec (application) Pour les applications de mesure
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP 33
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Modèle 07528-10
Type du moteur Réversible
Profondeur totale (métrique) 21.6 cm
Hauteur totale (métrique) 21.6 cm
Longueur totale (métrique) 25.4 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±0.25 %
Type Entraînement de pompe à vitesse variable
Puissance 75 W
Tension 115/230 VCA
Vitesse 6 à 600 tr/min