Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™
Code produit p-8000132 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0.001 à 566 ml/min
0.006 à 3400 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15134696 0.001 à 566 ml/min 1 pièce
15104696 0.006 à 3400 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15134696 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0752230
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez la précision de la distribution avec cet entraînement numérique. L’entraînement numérique Masterflex™ L/S™ dispose d’une interface LCD graphique lumineuse dotée d’une programmation simple, de quatre modes de fonctionnement et de sept langues. L’entraînement offre une distribution plus précise grâce à son étalonnage préprogrammé.
L’entraînement numérique de précision offre un moteur haute précision sans entretien et son interface graphique—rend le réglage et le fonctionnement plus simples que jamais. L’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Visualisez continuellement les performances de la pompe. Débit de 0,001 à 3400 ml/min avec une tubulure L/S. Le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure. Inclut : Cordon d’alimentation 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont expédiés avec l’ensemble cordon / prise spécifique au pays de livraison.
  • Fonction anti-goutte pour une distribution précise
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Le changement adapté à vos besoins—les entraînements acceptent toutes les têtes de pompe L/S  pour une plus grande polyvalence de pompage
  • Fonctionne à distance via le connecteur femelle DB25
Spécification
Précision ±0.1 %
Certifications/Conformité CE, ISO 9001 : 2000
Affichage LCD graphique
Alimentation électrique 115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W
Débit 0.001 à 566 ml/min
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP 33
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Modèle 07522-30
Type du moteur Réversible
Hauteur totale (métrique) 21.6 cm
Longueur totale (métrique) 25.4 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±0.1 %
Type Entraînement numérique
Puissance 75 W
Tension 115/230 VCA
Vitesse 100 tr/min