Learn More
Masterflex™ Systèmes d’entraînement de console à vitesse variable analogique L/S™
Code produit 16498665 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
16 à 480 ml/min.
56 à 1700 ml/min.
Tête de pompe:
Easy-Load
Easy-Load II
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Tête de pompe Conditionnement
16498665 16 à 480 ml/min. Easy-Load 1 pièce
16305918 56 à 1700 ml/min. Easy-Load II 1 pièce
16408675 56 à 1700 ml/min. Easy-Load 1 pièce
16488665 16 à 480 ml/min. Easy-Load II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16498665 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7791065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00€
    1743.69€ / 1 pièces
    Économisez 146.31€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Systèmes de pompe compacts et économiques pour les applications générales de transfert de liquide.
  • Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
  • L’interrupteur d’alimentation séparé vous permet de conserver le réglage de la vitesse lors de la mise sous / hors tension de l’entraînement ; le voyant du panneau avant indique qu’il est sous tension
  • Le moteur réversible vous permet d’amorcer / de purger facilement la tubulure ou la pompe dans un sens ou dans l’autre
  • Commande de marche / arrêt à distance via le connecteur DB9 à l’arrière de l’entraînement
Spécification
Canaux 1
Type de contrôle Analogique
Classification du boîtier IP22
Débit 16 à 480 ml/min.
Motor Speed 20 à 600 tr/min
Contrôle externe Marche/arrêt
Comprend 07555-05 (entraînement de la console L/S™), 07514-10 (tête de pompe à charge facile L/S™) 06434-16, 10 pi (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 16)
Matériau Acier peint et plastique ABS
Tête de pompe Easy-Load
Dimensions (L x l x H) 29,2 x 18,4 x 13,34 cm
Alimentation électrique 230 VCA
Ampérage 0,8 A