Learn More
Masterflex™ Entraînements compacts à vitesse variable L/S™
Code produit 15237799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,6 à 124 ml/min. par canal
1,6 à 239 ml/min. par canal
Canaux:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Canaux unitSize
15237799 1,6 à 239 ml/min. par canal 1 1 pièce
15257799 1,6 à 124 ml/min. par canal 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15237799 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7724020
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Masterflex™ L/S™ Les variateurs de vitesse compacts facilitent le pompage à faible débit.
  • La tête de pompe accepte des longueurs continues de tubulure pour le nettoyage des voies d’écoulement
  • Le modèle à double canal offre un débit synchrone à partir de deux canaux distincts ; le modèle à canal unique offre le débit le plus élevé
  • La rétention automatique des tubulures rend le chargement du tube simple et rapide
  • La commande de vitesse à un seul tour et l'interrupteur marche avant/arrêt/marche arrière séparés maintiennent —le réglage de la vitesse lors de la mise en marche ou de l'arrêt de la pompe.
  • Démarrage/arrêt à distance via le bouchon de contact à l’arrière de la pompe
Note:  Tuyau non inclus ; vendu séparément.
Spécification
Canaux 1
Type de contrôle Analogique
Type d’affichage Pas d’affichage
Débit 1,6 à 239 ml/min. par canal
Réversible Oui
Comprend Tête de pompe L/S Miniflex et alimentation de paillasse à double tension (115/230 VCC) avec prise CEI320/CEE22. La pompe est livrée avec un ensemble cordon/fiche spécifique au pays de destination.
Matériau Acier peint
Alimentation électrique 90 à 260 VCA, 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.