Learn More
Masterflex™ Entraînements compacts à vitesse variable L/S™
Code produit 15257799 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,6 à 124 ml/min. par canal
1,6 à 239 ml/min. par canal
Canaux:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Canaux Conditionnement
15257799 1,6 à 124 ml/min. par canal 2 1 pièce
15237799 1,6 à 239 ml/min. par canal 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15257799 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7724030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1944.23€
    1348.57€ / 1 pièces
    Économisez 595.66€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Masterflex™ L/S™ Les variateurs de vitesse compacts facilitent le pompage à faible débit.
  • La tête de pompe accepte des longueurs continues de tubulure pour le nettoyage des voies d’écoulement
  • Le modèle à double canal offre un débit synchrone à partir de deux canaux distincts ; le modèle à canal unique offre le débit le plus élevé
  • La rétention automatique des tubulures rend le chargement du tube simple et rapide
  • La commande de vitesse à un seul tour et l'interrupteur marche avant/arrêt/marche arrière séparés maintiennent —le réglage de la vitesse lors de la mise en marche ou de l'arrêt de la pompe.
  • Démarrage/arrêt à distance via le bouchon de contact à l’arrière de la pompe
Note:  Tuyau non inclus ; vendu séparément.
Spécification
Canaux 2
Type de contrôle Analogique
Type d’affichage Pas d’affichage
Débit 1,6 à 124 ml/min. par canal
Réversible Oui
Comprend Tête de pompe L/S Miniflex et alimentation de paillasse à double tension (115/230 VCC) avec prise CEI320/CEE22. La pompe est livrée avec un ensemble cordon/fiche spécifique au pays de destination.
Matériau Acier peint
Alimentation électrique 90 à 260 VCA, 50/60 Hz
Tension 90/260 VCA