Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique Masterflex L/S™ avec tête de pompe Easy-Load™ II
Code produit 15658655 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,28 à 1700 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15658655 0,28 à 1700 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15658655 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7791825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00€
    4818.76€ / 1 pièces
    Économisez 271.24€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet entraînement numérique Masterflex L/S™ offre des options de commande analogique à distance et une programmation simple, idéales pour les applications de processus automatisés. Les entraînements présentent un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée.
  • Conçu avec un moteur haute précision sans entretien et une interface graphique, ce qui rend la configuration et le fonctionnement plus faciles que jamais.
    • Débit de 0,28 à 1 700 ml/min avec une tubulure L/S — le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
    • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et les modes de fonctionnement de la pompe—exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
    • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
Spécification
Type d’affichage LCD
Débit 0,28 à 1700 ml/min.
Motor Speed 0,1 à 600 tr/min
À utiliser avec (application) Tubulure haute performance et tubulure GORE™ STA-PURE™ PFL
Matériau Plastique ABS, aluminium
Tête de pompe 77200-62 (tête de pompe L/S™ Easy-Load II)
Type de tubulure 06434-24, 10 pi (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24)
Dimensions (L x l x H) 33,99 x 21,08 x 21,59 cm (13,38 x 8,3 x 8,5 in)
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz