Learn More
Masterflex™ Appareil d’entraînement de lavage modulaire numérique L/S™
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- Intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles de distribution pour une distribution pratique et automatisée par temps ou par volume
- L’appareil d’entraînement mémorise une valeur d’étalonnage par taille de tube
- Programmation de l’entraînement via le clavier simple à membrane
- La fonction de verrouillage / déverrouillage du clavier protège les paramètres
- L’interface pilotée par menus vous permet de sélectionner l’une des sept langues de programmation et d’utilisation
- La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution
- Moteur réversible—purge de la tubulure avant et après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens
- Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
- Moteurs puissants permettant d’empiler des têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
- Le sens de pompage nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Le démarrage / arrêt / purge nécessite l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
- Le boîtier de contrôleur à montage mural est en aluminium recouvert de poudre, classé NEMA4X (IP66) pour le lavage
- Le boîtier de l’appareil d’entraînement en acier à revêtement poudré est classé NEMA4X (IP66) pour le lavage
- Possibilités de contrôle à distance via un câble de raccordement résistant aux intempéries sur le contrôleur
Spécification
Spécification
| Débit | 0.006 à 3400 ml/min |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP66 |
| Type du moteur | Réversible |
| Hauteur totale (impériale) | Contrôleur :4,75 po ; Moteur :6,5 po |
| Hauteur totale (métrique) | Contrôleur :119 mm ; Moteur :165mm |
| Longueur totale (impériale) | Contrôleur :10,16 po ; Moteur :14,25 po |
| Longueur totale (métrique) | 285 mm (contrôleur), 362 mm (moteur) |
| Largeur totale (impériale) | Contrôleur :11 po ; Moteur :7 po |
| Largeur totale (métrique) | Contrôleur 279 mm ; Moteur :178mm |
| Afficher plus |