Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe L/S™ Easy-Load II pour tubulure de précision
Code produit 16369001 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de canaux Conditionnement
16369001 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16369001 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7720030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00€
    663.12€ / 1 pièces
    Économisez 281.88€
    29% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 38 cm (15 po) de long
Requires
Cette tête de pompe nécessite un appareil d’entraînement L/S équipé d’un capteur à tête ouverte
Masterflex™ L/S Easy-Load Têtes de pompe II pour tubes de précision avec rétention automatique : maintiennent le tube fermement en place sans réglage manuel, il suffit —de charger le tube et de démarrer la pompe.
  • Le rotor à quatre rouleaux améliore les performances de pression et la stabilité mécanique tout en réduisant les pulsations
  • La géométrie améliorée du lit d’occlusion prolonge la durée de vie de la tubulure
  • Boîtier en sulfure de polyphénylène (PPS) avec acier inoxydable (SS) ou acier laminé à froid (CRS ) rotor choisir— CRS Pour une option économique, ou en acier inoxydable pour une durabilité et une résistance chimique accrues.
  • Le modèle 77201-60 avec occlusion réglable vous offre la possibilité de desserrer l’occlusion pour prolonger la durée de vie des tubulures ou d’augmenter l’occlusion pour obtenir une pression plus élevée
  • Chaque tête de pompe pour tubes de pompe de précision accepte des tubes de différentes tailles L/S™ 13, L/S™ 14, L/S™ 16, L/S™ 25, L/S™ 17, et L/S™ 18. Obtenir des débits de 0,06 à 2300 mL/min (1 à 600 tr/min)
Compliance
Certifié ISO 9002
Garantie
2 ans
Spécification
Couleur Noir
Description Tête Masterflex L/S Easy-Load II pour tubulure de précision avec capteur à tête ouverte, PPS/SS
Débit 0,0012 à 2 300 ml/min, en fonction de la taille de la tubulure et du régime d’entraînement
À utiliser avec (application) Manipulation des liquides
À utiliser avec Tubulure L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 et appareils à entraînement Masterflex L/S avec capteur à tête ouverte
Comprend Matériel de montage monocanal et tubulure en silicone pour pompe de 38 cm (15 po) de long
Matériau PPS, acier inoxydable
Modèle L/S Easy-Load II
Nbre de canaux 1
Nbre de têtes de pompe 1
Nbre de rouleaux 4
Hauteur totale (impériale) 4,75 po
Hauteur totale (métrique) 12,1 cm
Longueur totale (impériale) 3,25 po
Longueur totale (métrique) 8,2 cm
Largeur totale (impériale) 5 in
Largeur totale (métrique) 12,7 cm
Réversible Oui
Capteurs Tête ouverte
Type de tubulure Tubulure de précision L/S (paroi mince)
Type Péristaltique
Poids (impériale) 1,2 lb