Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision haute performance L/S™, Puri-Flex™
Code produit 11709809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 24
L/S 35
L/S 15
L/S 36
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
11709809 L/S 24 1 pièce
11799799 L/S 15 1 pièce
11719809 L/S 35 1 pièce
11729809 L/S 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11709809 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641924
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure de précision haute performance Masterflex™ L/S™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Travaux de culture cellulaire et tissulaire, biotechnologie pharmaceutique, utilisations de laboratoire à usage général nécessitant des applications de haute performance et de longue durée de vie, de grande pureté, ne nécessitant aucun contact avec des composants d’origine animale
  • Caractéristiques : Thermosoudable, résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
    Autoclavable Autoclavable
    Diamètre (impériale) interne 0,25 in
    Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
    Matériau Puri-Flex
    Longueur totale (impériale) 25 pieds
    Longueur totale (métrique) 7,6 m
    À utiliser avec (application) Pompes Masterflex
    Température min. de fonctionnement (impériale) –22°F
    Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
    Quantité d’emballage 1 de chaque
    Stérilité Non stérile
    Taille de la tubulure L/S 24
    Couleur Translucide
    Flexibility Flexible
    Max. Operating Temperature (English) 212 °F
    Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
    Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique