Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision haute performance L/S™, Puri-Flex™
Product Code. 11719809 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
L/S 24
L/S 35
L/S 15
L/S 36
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Taille de la tubulure Unit Size
11719809 L/S 35 1 pièce
11709809 L/S 24 1 pièce
11799799 L/S 15 1 pièce
11729809 L/S 36 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11719809 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9641935
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La tubulure de précision haute performance Masterflex™ L/S™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Travaux de culture cellulaire et tissulaire, biotechnologie pharmaceutique, utilisations de laboratoire à usage général nécessitant des applications de haute performance et de longue durée de vie, de grande pureté, ne nécessitant aucun contact avec des composants d’origine animale
  • Caractéristiques : Thermosoudable, résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spezifikation
    Autoclavable Autoclavable
    Diamètre (impériale) interne 0,311 in
    Diamètre (métrique) interne 7,9 mm
    Matériau Puri-Flex
    Longueur totale (impériale) 25 pieds
    Longueur totale (métrique) 7,6 m
    À utiliser avec (application) Pompes Masterflex
    Taille de la tubulure L/S 35
    Débit Max. 2600 ml/min
    Tuyau cannelé 3/8 in
    Couleur Translucide
    Type de produit Tubulure péristaltique
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.