Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire de précision L/S™
Code produit 13497089 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0.06 à 580 ml/min
0.36 à 3400 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13497089 0.36 à 3400 ml/min 1 pièce
13427099 0.06 à 580 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13497089 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0755700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4022.36€
    2157.29€ / 1 pièces
    Économisez 1865.07€
    46% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure et transfert des liquides de manière précise et reproductible au moyen d’entraînements de pompe modulaire. Les entraînements modulaires de précision L/S™ Masterflex ™L/S offrent un pompage réversible et vous offrent la possibilité de séparer le moteur du contrôleur.
Mesure et transfert des liquides de manière précise et reproductible au moyen d’entraînements de pompe modulaire. Les entraînements modulaires de précision L/S™ Masterflex ™L/S offrent un pompage réversible et vous offrent la possibilité de séparer le moteur du contrôleur.
Les entraînements modulaires vous permettent de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique—idéal pour les espaces limités, les hottes ou les chambres d’isolement. Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB9 à l’arrière du dispositif d’entraînement : Entrée de contrôle de la vitesse de 4 à 20 mA ou 0 à 10 V ; Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact. Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact.
  • L’affichage LED à trois chiffres affiche les tr/min du moteur pour que vous puissiez confirmer le réglage de la vitesse en un coup d’œil
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible ; Purge de la tubulure avant et après le pompage ; Pompage du liquide dans les deux sens
  • Moteurs puissants permettant d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Contrôles distincts de la vitesse et de l’alimentation ; permet de conserver le réglage de la vitesse pendant le démarrage / l’arrêt de la pompe
  • Boîtier du contrôleur en ABS résistant aux éclaboussures : indice IP 33 ; Boîtier d’entraînement en acier époxy : indice IP 33
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 9001 :2008
Affichage LED
Alimentation électrique 90 à 260 V, 50/60 Hz, 75 W
Débit 0.36 à 3400 ml/min
Fréquence 50/60 Hz
Indice IP IP 33
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Matériau Acier
Modèle 07557-00
Type du moteur Réversible
Hauteur totale (métrique) 11.4 cm
Longueur totale (métrique) 27,3 cm
Largeur totale (métrique) 11,1 cm
Contrôle de la vitesse 0,25%
Type Entraînement modulaire de précision
Puissance 75 w
Tension 90 à 260 VCA
Vitesse 6 à 600 tr/min