Learn More
Masterflex™ Entraînement de lavage modulaire de précision L/S™
Code produit 13417099 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
3 400°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13417099 3 400°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13417099 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0755760
Expédition estimée: 27-01-2027
Grâce à cet entrainement modulaire, purgez la tubulure avant ou après le pompage et pompez du liquide dans les deux sens. L’entraînement modulaire de lavage de précision Masterflex™ L/S™ offre un moteur réversible et vous permet de séparer le moteur du contrôleur.
  • Ces entraînements modulaires précis sont équipés de moteurs puissants, de l’affichage et du contrôle de la vitesse à ±0,25 % pour une régulation précise du flux
  • Idéal pour les applications de mesure
  • L’affichage LED à trois chiffres affiche les tr/min du moteur pour que vous puissiez confirmer le réglage de la vitesse en un coup d’œil
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Pompage dans les deux sens
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
  • Moteurs puissants permettant d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe pour des débits accrus et des applications multicanaux
  • Contrôles distincts de la vitesse et de l’alimentation (marche / arrêt) ; Permet de conserver le réglage de la vitesse pendant le démarrage / l’arrêt de la pompe
  • ±Contrôle de la vitesse à 0,25 % ; mesure et transfert des liquides de manière précise et reproductible
  • Fonctions télécommandées par connecteur résistant aux intempéries sur le contrôleur : Entrée de contrôle de la vitesse de 4 à 20 mA ou 0 à 10 V ; Sens de fonctionnement de la pompe (horaire / antihoraire) via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact ; Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • Boîtier du contrôleur en aluminium poudré de lavage indice NEMA 4X (IP66)
  • Boîtier d’entraînement en acier poudré, indice NEMA 4X (IP66)
  • Le câble de 6 pi (1,8 m) connecte l’entraînement et le contrôleur
  • Utilisez le câble d’extension en option 07557-51 pour allonger le câble jusqu’à 15 pi (4,6 m)
Informations sur la commande
FlowRate
Spécification
Alimentation électrique 75 W
Débit 3 400°ml/min.
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Hauteur totale (métrique) 15,2 cm
Longueur totale (métrique) 39,5 cm
Largeur totale (métrique) 17,8 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse 0.25 %
Puissance 75 W
Vitesse 6 à 600