Learn More
Masterflex™ Pompe de console analogique à vitesse variable Masterflex L/S™ avec tête de pompe multicanaux
Code produit 11709779 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,88 à 188 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11709779 1,88 à 188 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11709779 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7792610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.07€
    3238.28€ / 1 pièces
    Économisez 1151.79€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe de console analogique à vitesse variable Masterflex L/S™ offre un contrôle précis ± 0,25 % de la vitesse pour une régulation précise du débit. Un grand écran LED et des indicateurs LED confirment le régime et le sens de rotation du moteur en un coup d’œil. Les systèmes de pompe complets comprennent tout ce dont vous avez besoin pour commencer à pomper.
  • Ne perdez pas le contrôle de vos applications de mesure ; l’affichage numérique vous donne un contrôle précis
    • Réglages précis et reproductibles avec affichage LED à 3 chiffres des tr/min
    • Pompez du liquide dans l’une ou l’autre direction avec un moteur réversible, parfait pour purger la tubulure
    • Choisissez des systèmes multicanaux pour un flux synchrone à partir de tous les canaux
    • Optimisez les processus avec un minimum d’encombrement en empilant des entraînements indice IP33 résistants aux éclaboussures
Spécification
Précision ± 0,25 % (1 tr/min à 600 et 300 tr/min ; 0,1 tr/min à 100 tr/min)
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Type d’affichage LED
Débit 1,88 à 188 ml/min
Motor Speed 1 à 100 tr/min
Réversible Oui
Comprend Entraînement L/S™ 07528-30, tête de pompe multicanaux 07535-04 et tubulure à 2 arrêts Tygon™ L/S 16 06416-16
Matériau Plastique ABS, aluminium
Tête de pompe 07536-04 (tête de pompe à 4 canaux L/S™)
Type de tubulure 06416-16, 8/boîte. (Ensemble de tubes à deux arrêts de laboratoire Tygon™, L/S™ 16)
Dimensions (L x l x H) 34,9 x 21,08 x 21,59 cm (13,74 x 8,3 x 8,5 in)
Tension 90/260 VCA
Fréquence 50/60 Hz