Learn More
Masterflex™ Tête de pompe multi-canaux à grande cartouche
Code produit 11868443 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de canaux:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de canaux Conditionnement
11868443 4 1 pièce
11868463 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11868443 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0751970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.32€
    136.57€ / 1 pièces
    Économisez 48.75€
    26% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Utilisez les cartouches pour le pompage multicanaux synchrone. Les grandes cartouches Masterflex™ L/S™ offrent des débits précis et sont équipées de dispositifs de retenue réglables pour maintenir la tubulure en place.
  • Conçu pour être utilisé avec Masterflex Modèles de têtes de pompe : 07519-05 et -06
  • Réglez les dispositifs de retenue de tubulure à la taille de votre tube : vous êtes prêt à pomper
  • Sur les petites cartouches, la rétention optimale est préréglée ; il suffit de charger le tube et de commencer à pomper.
  • Chaque cartouche accepte les microbores et/ou L/S Tuyauterie de pompe de précision, veuillez vous référer au tableau ci-dessous
  • Toutes les cartouches sont dotées d'une occlusion réglable qui maintient une variation de flux bidirectionnelle de 5 %.
  • Resserrez l’écrasement pour obtenir des pressions plus élevées, desserrez-le pour prolonger la durée de vie de la tubulure
  • Combinez l’entrée et la sortie de deux cartouches pour réduire les pulsations
  • Les cartouches sont fabriquées en PC et nylon rempli de verre
Mélangez des petites et des grandes cartouches sur les têtes de pompe qui acceptent les deux tailles ; deux petites cartouches occupent le même espace qu’une grande cartouche
Uniquement du silicone et C-Flex Les formulations de tubes sont recommandées pour la taille L/S 17 tubes lorsqu'ils sont utilisés dans L/S Têtes de pompe à cartouche.
Spécification
À utiliser avec Tubulure de précision et microalésage
Nbre de canaux 4
Type d’occlusion Réglable
Quantité 1/boîte
Type Tête de pompe à cartouche