Learn More
Masterflex™ Petites cartouches L/S™ pour têtes de pompe à cartouche multicanaux
Description
Clipsez et déclipsez ces cartouches pour des changements de tubulure rapides.Utilisez les petites cartouches Masterflex™ L/S™ avec les têtes de pompe à cartouches multicanaux L/S™ pour un pompage multicanal synchrone.
- Nul besoin de retirer la tête de pompe du système d’entraînement
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches
- Une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour le pompage multicanaux synchrone |
| À utiliser avec | Têtes de pompe à cartouche L/S 07519-20, 07519-25 |
| Nbre de canaux | Multiple |
| Type d’occlusion | Réglable |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Tête de pompe à cartouche |
| Vitesse | 600 RPM |