Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable
Code produit 11855571 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,045 à 280 ml/min.
1,6 à 2300 ml/min.
Type:
Tête de pompe à 4 canaux
Tête de pompe à 8 canaux
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Type Conditionnement
11855571 0,045 à 280 ml/min. Tête de pompe à 4 canaux 1 pièce
11885571 1,6 à 2300 ml/min. Tête de pompe à 4 canaux 1 pièce
11865571 0,045 à 280 ml/min. Tête de pompe à 8 canaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11855571 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0753504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00€
    1185.36€ / 1 pièces
    Économisez 64.64€
    5% de réduction
Expédition estimée: 23-02-2027
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements de tubulures rapides sans retirer la tête de
  • Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
  • Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
  • Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
  • Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 
  • 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
  • Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Débit 0,045 à 280 ml/min.
Nbre de canaux Multiple
Nbre de rouleaux 6
Type d’occlusion Fixe
Quantité 1/boîte
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type Tête de pompe à 4 canaux
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 1 à 600 tr/min