Learn More
Masterflex™ Tête de pompe Easy-Load 3 L/S™ pour tubulure haute performance
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- Plage de débit : 1,7 à 2900 ml/min en fonction du régime d’entraînement et de la taille des tubulures
- Chaque tête de pompe pour tubulure de précision haute performance pour pompe accepte les quatre tailles de tubulure de précision haute performance : L/S 15, L/S 24, L/S 35 et L/S 36
- La fonction de montage par verrou-torsion vous permet de monter et d’empiler des têtes en quelques secondes
- La plaque de montage incluse adapte Easy-Load 3 aux entraînements L/S
- La languette de blocage fixe la tête de pompe pendant le fonctionnement dans un sens ou dans l’autre
- Boîtier en polypropylène (PP) avec rotor CRS ou SS
- Le rotor CRS est plus économique tandis que le rotor SS offre une plus grande durabilité et une plus grande résistance chimique
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 12,1 x 8,8 x 7,8 cm (H x l x P) |
| Débit | 1.7 à 2900 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications multicanaux |
| Nbre de canaux | Multiple |
| Nbre de rouleaux | 3 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Profondeur totale (métrique) | 7,8 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 12,1 cm |
| Largeur totale (métrique) | 8,8 cm |
| Quantité | 1/boîte |
| Afficher plus |